missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7029262
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382659 1 g 1g
11392659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11382659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26707.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

Applications
As pharmaceuticals, they find applications in antibiotics, as sedatives, and for cancer treatment. Used frequently in organic synthesis. Find application as propellants.

Solubility
Insoluble in water.

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 537013-52-8
Molekylformel C7H4BrClF2
Molekylvikt (g/mol) 241.46
MDL-nummer MFCD03094463
InChI-nyckel KYKUEAHGMDKVLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluorobenzene, 4-chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluoro-benzene, acmc-1b1j7, benzene, 2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluoro, 2-bromomethyl-5-chloranyl-1,3-bis fluoranyl benzene
PubChem CID 2773551
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-5-chloro-1,3-difluorobenzene
LEDER FC1=CC(Cl)=CC(F)=C1CBr

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 241.46
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.