Läs mer
4-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid |
| CAS | 925911-61-1 |
| Molekylformel | C6H4BClF2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BClF2O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,11-12H |
| LEDER | OB(O)c1c(F)cc(Cl)cc1F |
| IUPAC-namn | (4-chloro-2,6-difluorophenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.36 |
| Formel vikt | 191.9961 |