Läs mer
4-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitropyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitropyrimidine |
| CAS | 60331-03-5 |
| Molekylformel | C6H6ClN3O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN3O4/c1-13-5-3(10(11)12)4(7)8-6(9-5)14-2/h1-2H3 |
| LEDER | ClC1=C([N+]([O-])=O)C(OC)=NC(OC)=N1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,6-dimethoxy-5-nitropyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.58 |
| Formel vikt | 219.0047 |