Läs mer
4-Chloro-2,6-dimethoxy-5-pyrimidinecarboxaldehyde-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2,6-dimethoxy-5-pyrimidinecarboxaldehyde-13C |
| CAS | 1391054-67-3 |
| Molekylformel | C613CH7ClN2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O3/c1-12-6-4(3-11)5(8)9-7(10-6)13-2/h3H,1-2H3/i3+1 |
| LEDER | COc1nc(Cl)c([13CH]=O)c(OC)n1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.59 |
| Formel vikt | 203.0179 |