missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde |
| CAS | 134221-52-6 |
| Molekylformel | C7H7ClN2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O3/c1-12-6-4(3-11)5(8)9-7(10-6)13-2/h3H,1-2H3 |
| LEDER | COc1nc(Cl)c(C=O)c(OC)n1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.6 |
| Formel vikt | 202.0145 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?