Läs mer
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 6320-15-6 |
| Molekylformel | C6H7ClN2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,4-Dimethoxy-6-chloropyrimidine, 2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl chloride, 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine, NSC 31796 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(Cl)nc(OC)n1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.58 |
| Formel vikt | 174.0196 |