Läs mer
4-Klor-2,6-dimetylfenol, 98 %
Produktkod. 11450234
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450234 50 g 50g
11440234 10 g 10g
11460234 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450234 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13649.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 1123-63-3 | C8H9ClO | 156,609 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1123-63-3
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.609
MDL-nummer MFCD00020138
InChI-nyckel VWYKSJIPZHRLNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70747
IUPAC-namn 4-klor-2,6-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(=CC(=C1O)C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
Smältpunkt 80 °C till 83 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1908282
Synonym 4-chloro-2,6-xylenol, phenol, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2,6-dimethyl-phenol, 2,6-xylenol, 4-chloro, pubchem2657, acmc-1c4bc, phenol,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloro-2,6-xylenol oh=1, 4-chloro-2,6-dimethylphenol
Formel vikt 156.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.