Läs mer
4-klor-2,6-dimetylfenol, TRC
Produktkod. 30363709
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30363709 10 mg
1 options
Produktkod. 30363709 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99463610MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
CAS 1123-63-3
Molekylformel C8 H9 Cl O
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-Chloro-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-2,6-xylenol
InChI formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
LEDER Cc1cc(Cl)cc(C)c1O
IUPAC-namn 4-kloro-2,6-dimetylfenol
Molekylvikt (g/mol) 156.61
Formel vikt 156.0342