missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-2-butanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-butanone |
| CAS | 6322-49-2 |
| Molekylformel | C4H7ClO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Chloro-3-butanone, 2-Chloroethyl Methyl Ketone, 4-Chlorobutan-2-one, NSC 32104, β-Chloroethyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO/c1-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC(CCCl)=O |
| IUPAC-namn | 4-chlorobutan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.55 |
| Formel vikt | 106.0185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?