missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine Hydrochloride |
| CAS | 143016-68-6 |
| Molekylformel | C8H9Cl2N . HCl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyridine, 4-chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Pyridine, 4-chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl2N.ClH/c1-5-4-11-7(3-9)6(2)8(5)10;/h4H,3H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1cnc(CCl)c(C)c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.5 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?