Läs mer
4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine, TRC
Produktkod. 30361140
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30361140 1 g -
30350340 2.5 g 2.5g
30353496 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30361140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3681851G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142885-96-9
Molekylformel C8H9Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 190.07
Synonym 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine, Pyridoxine Impurity
IUPAC-namn 4-chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine
LEDER Cc1cnc(CCl)c(C)c1Cl
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9Cl2N/c1-5-4-11-7(3-9)6(2)8(5)10/h4H,3H2,1-2H3
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.