missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-2-Cyano-5-(4'-Methylphenyl) Imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyazofamid-dessulfonamide |
| CAS | 120118-14-1 |
| Molekylformel | C11 H8 Cl N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-2-carbonitrile, 4-chloro-5-(4-methylphenyl)- (9CI), 5-Chloro-4-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-2-carbonitrile, 4-Chloro-2-cyano-5-(4'-methylphenyl) imidazole, CCIM |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClN3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10-11(12)15-9(6-13)14-10/h2-5H,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2nc(C#N)[nH]c2Cl |
| IUPAC-namn | 5-chloro-4-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.65 |
| Formel vikt | 217.0407 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?