missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-2-ethoxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-ethoxyquinoline |
| CAS | 91348-94-6 |
| Molekylformel | C11H10ClNO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO/c1-2-14-11-7-9(12)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1cc(Cl)c2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-ethoxyquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.66 |
| Formel vikt | 207.0451 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?