Läs mer
4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 98%
Produktkod. 11375259
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375259 5 g 5g
11385259 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19376.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6797-79-1 | C6H3ClFI | 256.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6797-79-1
Molekylformel C6H3ClFI
Molekylvikt (g/mol) 256.44
MDL-nummer MFCD00079729
InChI-nyckel RSTFBOIFYXJIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluoroiodobenzene, 2-fluoro-4-chloroiodobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene, 4-chloro-2-fluoro-1-iodo-benzene, 4-chloro-2-fluoro-iodobenzene, pubchem3435, acmc-1b71k, 2-iodo-5-chlorofluorobenzene, 2-iodo-5-chlorofluoro benzene, 3-fluoro-4-iodophenyl chloride
PubChem CID 2736562
IUPAC-namn 4-klor-2-fluoro-l-jodbensen
LEDER FC1=C(I)C=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene
Densitet 1.98
Kokpunkt 217°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.606
Kvantitet 5 g
Beilstein 6288419
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 256.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.