Läs mer
4’-Chloro-2’-fluoro-5’-methylacetophenone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone |
| CAS | 177211-26-6 |
| Molekylformel | C9 H8 Cl F O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-ethanone, 4-Chloro-2-fluoro-5-methylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClFO/c1-5-3-7(6(2)12)9(11)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(C)c(Cl)cc1F |
| IUPAC-namn | 1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.611 |
| Formel vikt | 186.025 |