Läs mer
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15438428
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438428 5 g 5g
15448428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61841.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18349-11-6
Molekylformel C7H5ClFNO2
Molekylvikt (g/mol) 189.57
MDL-nummer MFCD00134231
InChI-nyckel SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87593
IUPAC-namn 1-klor-5-fluor-4-metyl-2-nitrobensen
LEDER CC1=CC(=C(Cl)C=C1F)[N+]([O-])=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
Smältpunkt 42°C to 45°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 5 g
Synonym 4-chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro, benzene,1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, benzene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, acmc-1c7av, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-toluene, buttpark 146\15-31, 2-chloro-4-floro-5-methylnitrobenzene, 2-chloro-4-fluoro-5-methylnitrobenzene
Formel vikt 189.57
Procent renhet 98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.