Läs mer
4-klor-2-fluoro-6-jodonanilin, 96 %
Produktkod. 11358606
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358606 5 g 5g
11348606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17658.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 216393-67-8 | C6H4ClFIN | 271,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216393-67-8
Molekylformel C6H4ClFIN
Molekylvikt (g/mol) 271.46
MDL-nummer MFCD01318122
InChI-nyckel SSNQXCONXNVTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,4-chloro-2-fluoro-6-iodo, pubchem2962, 2-fluoro-4-chloro-6-iodoaniline, 2-iodo-4-chloro-6-fluoroaniline, 4-chloro-2-fluoro-6-iodo-phenylamine, 4-chloranyl-2-fluoranyl-6-iodanyl-aniline
PubChem CID 2773650
IUPAC-namn 4-klor-2-fluoro-6-jodanilin
LEDER NC1=C(I)C=C(Cl)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Smältpunkt 39 °C till 41 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 271.46
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.