Läs mer
4-Chloro-2-fluoroaniline, 98%
Produktkod. 11403177
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403177 25 g 25g
11413177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16131.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 57946-56-2 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57946-56-2
Molekylformel C6H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 145.56
MDL-nummer MFCD00010625
InChI-nyckel CSFDTBRRIBJILD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-chloroaniline, 4-chloro-2-fluorobenzenamine, 4-chloro-2-fluoro-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-aniline, 4-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1514, 4-chloro-2fluoroaniline, 4chloro-2-fluoroaniline, acmc-1at8a
PubChem CID 93898
IUPAC-namn 4-klor-2-fluoranilin
LEDER NC1=CC=C(Cl)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluoroaniline
Densitet 1.311
Kvantitet 25 g
Brytningsindex 1.56
UN-nummer UN2810
Beilstein 1934804
Kokpunkt 92°C (2 mmHg)
Formel vikt 145.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.