Läs mer
4-Chloro-2-fluoroaniline, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10328040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10328040 25 mL Glass bottle 25ml
1 options
Produktkod. 10328040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 249720250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluoroaniline
Namnnotering 99%
CAS 57946-56-2
CAS Min % 98.5
Färg Brown-Orange to Yellow
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2990g/mL, 1.299
Kvantitet 25 mL
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.5590 to 1.561
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Molekylformel C6H5ClFN
Linjär formel ClC6H3(F)NH2
MDL-nummer MFCD00010625
Synonym 2-fluoro-4-chloroaniline, 4-chloro-2-fluorobenzenamine, 4-chloro-2-fluoro-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-aniline, 4-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1514, 4-chloro-2fluoroaniline, 4chloro-2-fluoroaniline, acmc-1at8a
Kokpunkt 104°C to 107°C (28.0 mmHg)
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in polar-solvents,insoluble in non-polar solvents
InChI-nyckel CSFDTBRRIBJILD-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(Cl)C=C1F
IUPAC-namn 4-chloro-2-fluoroaniline
Molekylvikt (g/mol) 145.56
PubChem CID 93898
Formel vikt 145.57
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-2-fluoroaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.