Läs mer
4-Chloro-2-fluoroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-fluoroaniline |
| CAS | 57946-56-2 |
| Molekylformel | C6H5ClFN |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Chloro-2-fluorobenzenamine, 2-Fluoro-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-fluorophenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)cc1F |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-fluoroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.56 |
| Formel vikt | 145.0095 |