Läs mer
4-klor-2-fluorbensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413147
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413147 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11413147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16110.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 61072-56-8 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
4-klor-2-fluorbensaldehyd används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-klor-2-fluorbensaldehyd används som
farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
CAS 61072-56-8
Smältpunkt 58°C to 60°C
Molekylformel C7H4ClFO
MDL-nummer MFCD00143282
Kvantitet 10 g
Beilstein 3537705
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloranyl-2-fluoranyl-benzaldehyde, pubchem1435, acmc-1b5ai, ksc494c2f, 3-fluoro-4-formylchlorobenzene, 4-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro-benzoaldehyde, timtec-bb sbb003985
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel UVGYSEIWAOOIJR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C=O
IUPAC-namn 4-klor-2-fluorbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 158.556
PubChem CID 2724908
Formel vikt 158.56
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.