Läs mer
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde, 99%
Produktkod. 10710961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10710961 5 g Glasflaska 5g
11984801 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10710961 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 290620050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 61072-56-8 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61072-56-8
Molekylformel C7H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 158.56
InChI-nyckel UVGYSEIWAOOIJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloranyl-2-fluoranyl-benzaldehyde, pubchem1435, acmc-1b5ai, ksc494c2f, 3-fluoro-4-formylchlorobenzene, 4-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro-benzoaldehyde, timtec-bb sbb003985
PubChem CID 2724908
IUPAC-namn 4-klor-2-fluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Smältpunkt 58.0°C to 61.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H3(F)CHO
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vikt 158.56
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.