Läs mer
4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11402180
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402180 10 g 10g
11492170 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11402180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28872.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Används som mellanprodukter för läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som mellanprodukter för läkemedel och jordbrukskemikalier
.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 160591-91-3
Molekylformel C6H5BClFO2
Molekylvikt (g/mol) 174.362
MDL-nummer MFCD02684293
InChI-nyckel YBNDRTRLXPEWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenylboronicacid, 2-fluoro-4-chlorophenylboronic acid, b-4-chloro-2-fluorophenyl-boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl-boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl, boronic acid, b-4-chloro-2-fluorophenyl, pubchem5034, 4-chloro-2-fluoro-phenyl boronic acid
PubChem CID 4193595
IUPAC-namn (4-klor-2-fluorfenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 246°C to 250°C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 174.37
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.