missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11336939
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336939 10 g 10g
11326939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11336939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26814.09
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 71916-82-0
Molekylformel C7H5BrClF
Molekylvikt (g/mol) 223.469
MDL-nummer MFCD00831105
InChI-nyckel UFCSSWZQROEFBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 4-chloro-2-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-2-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro, pubchem4897, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro-benzene, acmc-209okn
PubChem CID 2736551
IUPAC-namn 1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CBr

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide
Kokpunkt 96°C to 98°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.568
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 223.48
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.