Läs mer
4-kloro-2-fluorbensylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-fluorobenzyl Chloride |
| CAS | 87417-71-8 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl2 F |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2F/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Fc1cc(Cl)ccc1CCl |
| IUPAC-namn | 4-kloro-1-(klorometyl)-2-fluorbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.019 |
| Formel vikt | 177.975 |