Läs mer
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 97%
Produktkod. 11303107
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303107 1 g 1g
11313107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13488.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 202982-63-6 | C7H8Cl2FN | 196.046 g/mol
4-klor-2-fluorbensylaminhydroklorid Den används som primär och sekundär mellanprodukt. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-klor-2-fluorbensylaminhydroklorid Den används som primär och sekundär mellanprodukt. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202982-63-6
Molekylformel C7H8Cl2FN
Molekylvikt (g/mol) 196.046
MDL-nummer MFCD00143286
InChI-nyckel DFRJZBWKVAXYRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 4-chloro-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 4-chloro-2-fluorobenzylamine hcl, 4-chloro-2-fluorophenyl methylamine, chloride, 1-4-chloro-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, pubchem3428, acmc-1cp68, 4-chloro-2-fluoro-benzylamine hydrochloride
PubChem CID 2724909
IUPAC-namn (4-klor-2-fluorfenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Smältpunkt 243°C to 245°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 196.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.