Läs mer
4-klor-2-fluornitrobensen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15505916 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15505916 25 g 25g
15595906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15505916 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455930250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 700-37-8
Molekylformel C6H3ClFNO2
Molekylvikt (g/mol) 175.54
MDL-nummer MFCD00042211
InChI-nyckel PTCPUGKKWNMITF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-chloronitrobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-nitrobenzene, benzene, 4-chloro-2-fluoro-1-nitro, 4-chloro-2-fluoro-1-nitro-benzene, 4-chlor-2-fluor-1-nitrobenzol, pubchem1051, acmc-1bl8e, 4-chloro2-fluoronitrobenzene, ksc380m1b
PubChem CID 69691
IUPAC-namn 4-klor-2-fluoro-l-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
Smältpunkt 48,0 °C till 50,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 175.55
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.