Läs mer
4-Chloro-2-fluorophenylacetic Acid (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-fluorophenylacetic Acid |
| CAS | 194240-75-0 |
| Molekylformel | C8H6O2FCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClFO2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12) |
| LEDER | O=C(O)CC1=C(F)C=C(Cl)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.58 |
| Formel vikt | 188.004 |