Learn More
4-Chloro-2-fluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11495900
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11495900 5 g 5g
11485900 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11495900 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26512.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
4-Chloro-2-fluorophenylacetic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194240-75-0
Molekylformel C8H6ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 188.58
MDL-nummer MFCD03095402
InChI-nyckel WKAZXGAJEGPUAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorophenylacetic acid, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl acetic acid, 4-chloro-2-fluorophenylaceticacid, rarechem al bo 0928, pubchem4292, acmc-20a3w8, ksc541i7t, 4-chlor-2-flour phenyactic acid, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetic acid
PubChem CID 2757563
IUPAC-namn 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
LEDER OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluorophenylacetic acid
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 188.59
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.