Läs mer
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465447 1 g 1g
15475447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32697.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75279-53-7
Molekylformel C8H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 169.583
MDL-nummer MFCD01312758
InChI-nyckel RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
PubChem CID 2736569
IUPAC-namn 2-(4-klor-2-fluorfenyl)acetonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Smältpunkt 37°C to 41°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 169.59
Procent renhet ≥98%