missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15475447
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475447 5 g 5g
15465447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15475447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32697.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 75279-53-7
Molekylformel C8H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 169.583
MDL-nummer MFCD01312758
InChI-nyckel RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
PubChem CID 2736569
IUPAC-namn 2-(4-klor-2-fluorfenyl)acetonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Smältpunkt 37°C to 41°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 169.59
Procent renhet ≥98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.