Läs mer
4-Chloro-2-fluoropyridine, 95%
Produktkod. 15491829
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491829 1 g 1g
15411839 250 mg 250mg
15401839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64557.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34941-92-9 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34941-92-9
Molekylformel C5H3ClFN
Molekylvikt (g/mol) 131.534
MDL-nummer MFCD04112503
InChI-nyckel GNJKJKBURMCLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-chloropyridine, 4-chloro-2-fluoro-pyridine, pyridine, 4-chloro-2-fluoro, pubchem13535, pyridine,4-chloro-2-fluoro
PubChem CID 2762839
IUPAC-namn 4-klor-2-fluorpyridin
LEDER C1=CN=C(C=C1Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-fluoropyridine
Kvantitet 1 g
Beilstein 1634727
Formel vikt 131.53
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.