Läs mer
4-Chloro-2-formylbenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15469287
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469287 250 mg 250mg
15459287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52549.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 913835-76-4
Molekylformel C7H6BClO3
Molekylvikt (g/mol) 184.382
MDL-nummer MFCD08689492
InChI-nyckel BTQFQGHQBOWNAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-formylphenyl boronic acid, 4-chloro-2-formylbenzeneboronic acid, boronicacid, b-4-chloro-2-formylphenyl, 2-borono-5-chlorobenzaldehyde, boronic acid, b-4-chloro-2-formylphenyl, acmc-209ra1, 2-formyl-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloro-2-formyl-phenylboronic acid, 4-chloro-2-formyl-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-formylbenzeneboronicacid
PubChem CID 23730425
IUPAC-namn (4-chloro-2-formylphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-formylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 132°C to 134°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 184.39
Procent renhet 98%