Läs mer
4-Chloro-2-formylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-formylbenzoic Acid |
| CAS | 4657-56-1 |
| Molekylformel | C8H5ClO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-phthalaldehydic Acid, 4-Chloro-2-formylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12) |
| LEDER | ClC1=CC(C([H])=O)=C(C(O)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-formylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.58 |
| Formel vikt | 183.99 |