Läs mer
4-Chloro-2-formylphenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-formylphenylboronic Acid |
| CAS | 913835-76-4 |
| Molekylformel | C7H6BClO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (4-Chloro-2-formylphenyl)-boronic Acid, B-(4-Chloro-2-formylphenyl)-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BClO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4,11-12H |
| LEDER | OB(O)c1ccc(Cl)cc1C=O |
| IUPAC-namn | (4-chloro-2-formylphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.38 |
| Formel vikt | 184.0099 |