missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4’-Chloro-2-hydroxy-benzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Chloro-2-hydroxy-benzophenone |
| CAS | 2985-79-7 |
| Molekylformel | C13H9ClO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-2'-hydroxy-benzophenone, (4-chlorophenyl)(2-hydroxyphenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8,15H |
| LEDER | ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2O)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)-(2-hydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.66 |
| Formel vikt | 232.0291 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?