missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)-3-methylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)-3-methylpyridine |
| CAS | 59886-85-0 |
| Molekylformel | C7 H8 Cl N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-5-6(8)2-3-9-7(5)4-10/h2-3,10H,4H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c(Cl)ccnc1CO |
| IUPAC-namn | (4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.6 |
| Formel vikt | 157.0294 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?