missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1377503-12-2 |
| Molekylformel | C12H16BClO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16BClO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-5-8(14)7-10(9)15/h5-7,15H,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cl)cc2O |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.52 |
| Formel vikt | 254.0881 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?