Läs mer
4-Chloro-2-iodoaniline, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10411284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10411284 5 g Glass Bottle 5g
10153194 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10411284 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396840050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 63069-48-7 | C6H5ClIN | 253.467 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63069-48-7
MDL-nummer MFCD01863737
InChI-nyckel FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-chloroaniline, 4-chloro-2-iodo-aniline, 4-chloro-2-iodo-phenylamine, 4-chloro-2-iodophenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-iodo, zlchem 532, pubchem3645, 4-chloro-6-iodoaniline, acmc-1bcyk, 2-iodo-4-chloro-aniline
PubChem CID 2757615
IUPAC-namn 4-chloro-2-iodoaniline
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)I)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-2-iodoaniline
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 39.0°C to 43.0°C
Färg White
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H5ClIN
Linjär formel ClC6H3(I)NH2
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 253.467
Formel vikt 253.47
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-2-iodoaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.