Läs mer
4-Chloro-2-iodobenzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-iodobenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 936098-39-4 |
| Molekylformel | C9H8ClIO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Methyl 2-(4-Chloro-2-iodophenyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClIO2/c1-13-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11/h2-3,5H,4H2,1H3 |
| LEDER | O=C(OC)CC1=CC=C(Cl)C=C1I |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-chloro-2-iodophenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.52 |
| Formel vikt | 309.93 |