Läs mer
4-klor-2-isopropyl-5-metylfenol, 99 %
Produktkod. 11404987
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404987 25 g 25g
11414987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21906.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 89-68-9 | C10H13ClO | 184,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-68-9
Molekylformel C10H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 184.66
MDL-nummer MFCD00002326
InChI-nyckel KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorothymol, 6-chlorothymol, 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, chlorthymol, 4-chlorothymol, thymol, 6-chloro, phenol, 4-chloro-5-methyl-2-1-methylethyl, caswell no. 216, 4-chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, unii-lj25ti0cvt
PubChem CID 6982
IUPAC-namn 4-klor-5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC(C)C1=CC(Cl)=C(C)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Smältpunkt 59 °C till 61 °C
Kokpunkt 259 °C till 263 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2084453
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,2170
Formel vikt 184.67
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.