Läs mer
4-Kloro-2-isopropyl-5-metylfenol, TRC
Produktkod. 30364692
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364692 1 g
30350569 500 mg
30359774 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364692 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5970881G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-68-9
Molekylformel C10 H13 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 184.66
Synonym Thymol, 6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-5-methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 2-Isopropyl-4-chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, 4-Chloro-5-methyl-2-(propan-2-yl)phenol, 4-Chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, 6-Chlorothymol, Chlorothymol, Chlorthymol, NSC 406261, NSC 4964
IUPAC-namn 4-kloro-5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorothymol (4-Chloro-2-isopropyl-6-methylphenol)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
Formel vikt 184.0655