Läs mer
4-klor-2-metoxi-5-metylanilin, 85 %, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10400052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10400052 50 g 50g
10555101 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10400052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331360500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6376-14-3
Molekylformel C8H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 171.62
MDL-nummer MFCD00007847
InChI-nyckel XBAPOWUMJRIKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocresidine, 4-chloro-5-methyl-o-anisidine, o-anisidine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloro-2-methoxy-5-methylphenylamine, 4-chloro-2-methoxy-5-methylanilin, 2-methoxy-5-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-aniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-phenylamine, benzenamine,4-chloro-2-methoxy-5-methyl, tech.,
PubChem CID 80782
IUPAC-namn 4-kloro-2-metoxi-5-metylanilin
LEDER COC1=CC(Cl)=C(C)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
Namnnotering teknik, 85 %
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 97 °C till 103 °C
Färg Svart
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 85%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Formel vikt 171.63
Procent renhet ≥80%
Kvalitet Tekniskt
Fysisk form Kristallint fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.