Läs mer
4-Chloro-2-methoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-methoxyaniline |
| CAS | 93-50-5 |
| Molekylformel | C7H8ClNO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-2-methoxybenzenamine, (4-Chloro-2-methoxyphenyl)amine, 1-Amino-4-chloro-2-methoxybenzene, 2-Amino-5-chloroanisole, 2-Methoxy-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-anisidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(Cl)ccc1N |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-methoxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.6 |
| Formel vikt | 157.0294 |