Läs mer
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11421870
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421870 25 g 25g
11401870 1 g 1g
11411870 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27562.14
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55685-75-1
Molekylformel C8H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 172.61
MDL-nummer MFCD02683547
InChI-nyckel AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol, 4-chloro-2-methoxyphenyl methanol, 4-chloro-2-methoxy-phenyl-methanol, benzenemethanol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97
PubChem CID 3549393
IUPAC-namn (4-klor-2-metoxifenyl)metanol
LEDER COC1=C(CO)C=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Smältpunkt 46°C to 50°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 172.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.