Läs mer
4-klor-2-metoxibensylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10654165 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10654165 5 g 5g
10326344 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10654165 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398560050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 90296-27-8 | Molekylformel: C8H9ClO2 | Molekylvikt: 172,61 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90296-27-8
Molekylformel C8H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 172.61
MDL-nummer MFCD02683547
InChI-nyckel AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol, 4-chloro-2-methoxyphenyl methanol, 4-chloro-2-methoxy-phenyl-methanol, benzenemethanol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97
PubChem CID 3549393
IUPAC-namn (4-klor-2-metoxifenyl)metanol
LEDER COC1=C(CO)C=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Smältpunkt 47 °C
Flampunkt 110 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H3(OH)OCH3
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 172.61
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.