Läs mer
4-Chloro-2-methoxyphenol, 97%
Produktkod. 11442557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442557 25 g 25g
11432557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14806.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16766-30-6 | C7H7ClO2 | 158.58 g/mol
4-Chloro-2-methoxyphenol, is used as an intermediate in pharmaceutical research, pharmaceutical chemicals and reagents. It is also used as an application intermediate. it can be used to produce 4-Chloro-2-methoxy-6-nitrophenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Chloro-2-methoxyphenol, is used as an intermediate in pharmaceutical research, pharmaceutical chemicals and reagents. It is also used as an application intermediate. it can be used to produce 4-Chloro-2-methoxy-6-nitrophenol.
Solubility
It is slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents, strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16766-30-6
Molekylformel C7H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 158.58
MDL-nummer MFCD00070774
InChI-nyckel FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28050
IUPAC-namn 4-chloro-2-methoxyphenol
LEDER COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-methoxyphenol
Smältpunkt 16°C to 17°C
Densitet 1.304
Kokpunkt 241°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Phenol-like
Brytningsindex 1.5595
Kvantitet 25 g
Beilstein 1940516
Synonym 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Löslighetsinformation It is slightly soluble in water.
Formel vikt 158.59
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.