Läs mer
4-Klor-2-metoxyfenol, TRC
Produktkod. 30353302
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30353302 5 g
1 options
Produktkod. 30353302 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3712455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroguaiacol
CAS 16766-30-6
Molekylformel C7 H7 Cl O2
Kvantitet 5 g
Synonym Guaiacol, 4-chloro- (6CI), 4-Chloro-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-chlorophenol, 4-Chloroguaiacol, p-Chloroguaiacol
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
LEDER COc1cc(Cl)ccc1O
IUPAC-namn 4-kloro-2-metoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 158.58
Formel vikt 158.0135