Läs mer
4-Chloro-2-methoxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-methoxypyridine |
| CAS | 72141-44-7 |
| Molekylformel | C6H6ClNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxy-4-chloropyridine, 4-Chloro-2-methoxypyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-5(7)2-3-8-6/h2-4H,1H3 |
| LEDER | ClC1=CC(OC)=NC=C1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-methoxypyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.57 |
| Formel vikt | 143.01 |