Läs mer
4-Chloro-2-methyl-1-pentene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-methyl-1-pentene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Cl/c1-5(2)4-6(3)7/h6H,1,4H2,2-3H3 |
| Formel vikt | 118.0549 |